2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-[2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
PC51176-1G PC51176-250MG
APOSPC51176-1GEA 330 EUR
APOSPC51176-1G APOSPC51176-250MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23703637
CAS nummer: 1429321-83-4
UN: 3265
ADR: 8,III