2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51177-1G PC51177-250MG PC51177-5G
APOSPC51177-1GEA 180 EUR
APOSPC51177-1G APOSPC51177-250MG APOSPC51177-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₅S
Smeltpunt: 58…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00986405
CAS nummer: 15183-75-2