4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51178-1G PC51178-250MG
APOSPC51178-1GEA 263 EUR
APOSPC51178-1G APOSPC51178-250MG
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₇H₅F₃O₃S
Smeltpunt: 119…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22053286
CAS nummer: 432-84-8