2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51183-1G PC51183-250MG PC51183-5G
APOSPC51183-1GEA 127 EUR
APOSPC51183-1G APOSPC51183-250MG APOSPC51183-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Smeltpunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827981
CAS nummer: 157337-81-0