5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51184-1G PC51184-250MG PC51184-5G
APOSPC51184-1GEA 211 EUR
APOSPC51184-1G APOSPC51184-250MG APOSPC51184-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₃
Smeltpunt: 203…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235149
CAS nummer: 1644-71-9