3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol, 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)benzotrifluoride
PC51191-1G PC51191-5G
APOSPC51191-1GEA 144 EUR
APOSPC51191-1G APOSPC51191-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₁F₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09028744
CAS nummer: 180635-74-9