4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51192-5G PC51192-25G
APOSPC51192-5GEA 70.1 EUR
APOSPC51192-5G APOSPC51192-25G
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₃H₁₈F₃N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09909924
CAS nummer: 694499-26-8