4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51193-1G PC51193-250MG PC51193-5G
APOSPC51193-1GEA 176 EUR
APOSPC51193-1G APOSPC51193-250MG APOSPC51193-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Formule: C₇H₆FNO₃
Smeltpunt: 138…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779286
CAS nummer: 122455-84-9