2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51195-1G PC51195-5G
APOSPC51195-1GEA 65.8 EUR
APOSPC51195-1G APOSPC51195-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃ClF₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847295
CAS nummer: 22227-59-4