2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC51196-1G PC51196-250MG PC51196-5G
APOSPC51196-1GEA 141 EUR
APOSPC51196-1G APOSPC51196-250MG APOSPC51196-5G
2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆BrF₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975433
CAS nummer: 1820716-91-3
UN: 3265
ADR: 8,III