3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51198-1G PC51198-250MG
APOSPC51198-1GEA 853 EUR
APOSPC51198-1G APOSPC51198-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28127019
CAS nummer: 1820711-67-8