2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Difluoromethyl)pyridin-4-ol, α,α-Difluoro-4-hydroxy-2-picoline
PC51200-1G PC51200-250MG
APOSPC51200-1GEA 728 EUR
APOSPC51200-1G APOSPC51200-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine
Formule: C₆H₅F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18820876
CAS nummer: 501125-75-3