N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC512015-1G PC512015-250MG
APOSPC512015-1GEA 106 EUR
APOSPC512015-1G APOSPC512015-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31695784
CAS nummer: 2366994-30-9