2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-2-(difluoromethyl)pyridine
PC51202-1G PC51202-250MG
APOSPC51202-1GEA 906 EUR
APOSPC51202-1G APOSPC51202-250MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18256051
CAS nummer: 1211528-71-0