N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC512022-1G PC512022-250MG
APOSPC512022-1GEA 210 EUR
APOSPC512022-1G APOSPC512022-250MG
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31714844
CAS nummer: 2366991-75-3