1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC512023-100MG PC512023-50MG
APOSPC512023-100MGEA 468 EUR
APOSPC512023-100MG APOSPC512023-50MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28368565
CAS nummer: 1396123-92-4