N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC512024-1G PC512024-250MG PC512024-5G
APOSPC512024-1GEA 211 EUR
APOSPC512024-1G APOSPC512024-250MG APOSPC512024-5G
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12197062
CAS nummer: 1170249-65-6