N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC512027-1G PC512027-250MG
APOSPC512027-1GEA 106 EUR
APOSPC512027-1G APOSPC512027-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32066861
CAS nummer: 2379918-51-9