N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC512029-1G PC512029-250MG
APOSPC512029-1GEA 176 EUR
APOSPC512029-1G APOSPC512029-250MG
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32066863
CAS nummer: 1704977-00-3