2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Difluoromethyl)-4-formylpyridine, 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carboxaldehyde
PC51203-1G PC51203-250MG PC51203-100MG
APOSPC51203-1GEA 1210 EUR
APOSPC51203-1G APOSPC51203-250MG APOSPC51203-100MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157.118 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18256101
CAS nummer: 1211540-67-8