4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-2-(difluoromethyl)pyridine, tert-Butyl ((2-(difluoromethyl)pyridin-4-yl)methyl)carbamate, tert-Butyl {[2-(difluoromethyl)pyridin-4-yl]methyl}carbamate
PC51204-1G PC51204-250MG
APOSPC51204-1GEA 392 EUR
APOSPC51204-1G APOSPC51204-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected 95%
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₆F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23701108
CAS nummer: 1428532-94-8