Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51205-1G PC51205-250MG
APOSPC51205-1GEA 1410 EUR
APOSPC51205-1G APOSPC51205-250MG
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22690248
CAS nummer: 1251844-44-6