4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51209-1G PC51209-250MG
APOSPC51209-1GEA 692 EUR
APOSPC51209-1G APOSPC51209-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13188806
CAS nummer: 1060807-48-8