Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51211-1G PC51211-250MG
APOSPC51211-1GEA 398 EUR
APOSPC51211-1G APOSPC51211-250MG
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18258301
CAS nummer: 1211539-36-4