5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51216-1G PC51216-250MG
APOSPC51216-1GEA 553 EUR
APOSPC51216-1G APOSPC51216-250MG
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848353
CAS nummer: 1196153-86-2