2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51222-1G PC51222-250MG
APOSPC51222-1GEA 614 EUR
APOSPC51222-1G APOSPC51222-250MG
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28127154
CAS nummer: 1855543-30-4