2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,4-Difluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC51225-1G PC51225-5G
APOSPC51225-1GEA 36.6 EUR
APOSPC51225-1G APOSPC51225-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12047726
CAS nummer: 935287-88-0