2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51227-1G PC51227-250MG PC51227-5G
APOSPC51227-1GEA 330 EUR
APOSPC51227-1G APOSPC51227-250MG APOSPC51227-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₃F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11857779
CAS nummer: 127228-77-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable