5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5125-5G
PC5125-25G
APOSPC5125-5GEA
339
EUR
APOSPC5125-5G
APOSPC5125-25G
5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
5-Amino-2-fluorobenzamide
Formule:
C₇H₇FN₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094256 CAS nummer: 518057-72-2 |