2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51317-1G PC51317-250MG
APOSPC51317-1GEA 263 EUR
APOSPC51317-1G APOSPC51317-250MG
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00097847
CAS nummer: 256508-75-5