6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51320-1G PC51320-250MG PC51320-5G
APOSPC51320-1GEA 298 EUR
APOSPC51320-1G APOSPC51320-250MG APOSPC51320-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol
Formule: C₅H₃FINO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16611044
CAS nummer: 884660-48-4