2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51328-1G PC51328-250MG
APOSPC51328-1GEA 266 EUR
APOSPC51328-1G APOSPC51328-250MG
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formule: C₇H₂Br₂FNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09748620
CAS nummer: 1188226-62-1