2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51330-1G PC51330-250MG
APOSPC51330-1GEA 261 EUR
APOSPC51330-1G APOSPC51330-250MG
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formule: C₇H₂Br₂FNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23705942
CAS nummer: 1427426-59-2