2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51333-1G PC51333-250MG
APOSPC51333-1GEA 659 EUR
APOSPC51333-1G APOSPC51333-250MG
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Formule: C₈H₄FN₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23705710
CAS nummer: 1427448-37-0