Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51334-1G PC51334-250MG
APOSPC51334-1GEA 526 EUR
APOSPC51334-1G APOSPC51334-250MG
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀FN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29905001
CAS nummer: 1613022-95-9