1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51335-1G PC51335-250MG
APOSPC51335-1GEA 723 EUR
APOSPC51335-1G APOSPC51335-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28606409
CAS nummer: 1552231-28-3