4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51344-1G PC51344-250MG PC51344-5G
APOSPC51344-1GEA 636 EUR
APOSPC51344-1G APOSPC51344-250MG APOSPC51344-5G
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene 95%
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene
Formule: C₉H₄F₇I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25372105
CAS nummer: 40161-59-9