5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51346-1G PC51346-250MG
APOSPC51346-1GEA 535 EUR
APOSPC51346-1G APOSPC51346-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031517
CAS nummer: 1172067-95-6