[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51347-1G PC51347-250MG
APOSPC51347-1GEA 577 EUR
APOSPC51347-1G APOSPC51347-250MG
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BF₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16996389
CAS nummer: 503309-12-4