5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)methanol
PC51349-1G PC51349-250MG PC51349-5G
APOSPC51349-1GEA 58.4 EUR
APOSPC51349-1G APOSPC51349-250MG APOSPC51349-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756768
CAS nummer: 511511-02-7