3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51362-1G PC51362-250MG
APOSPC51362-1GEA 134 EUR
APOSPC51362-1G APOSPC51362-250MG
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393906
CAS nummer: 1261873-29-3