2-Bromo-3,6-difluorobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51364-1G PC51364-5G PC51364-250MG
APOSPC51364-1GEA 415 EUR
APOSPC51364-1G APOSPC51364-5G APOSPC51364-250MG
2-Bromo-3,6-difluorobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16817690
CAS nummer: 1242339-93-0