5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51367-1G PC51367-250MG
APOSPC51367-1GEA 869 EUR
APOSPC51367-1G APOSPC51367-250MG
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27950992
CAS nummer: 468741-19-7