2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chlor-3-iod-6-trifluormethylpyridine
PC51380-1G PC51380-250MG PC51380-5G
APOSPC51380-1GEA 431 EUR
APOSPC51380-1G APOSPC51380-250MG APOSPC51380-5G
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₃IN
MW: 307.439 g/mol
Smeltpunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15478058
CAS nummer: 205240-59-1