2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51394-1G PC51394-250MG
APOSPC51394-1GEA 577 EUR
APOSPC51394-1G APOSPC51394-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28554413
CAS nummer: 1784393-80-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III