2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51396-1G PC51396-250MG PC51396-5G
APOSPC51396-1GEA 526 EUR
APOSPC51396-1G APOSPC51396-250MG APOSPC51396-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₄BF₅O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29919696
CAS nummer: 158178-36-0