2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51437-1G PC51437-250MG PC51437-5G
APOSPC51437-1GEA 628 EUR
APOSPC51437-1G APOSPC51437-250MG APOSPC51437-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₃F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066749
CAS nummer: 158178-37-1