1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51476-1G PC51476-250MG PC51476-5G
APOSPC51476-1GEA 35.1 EUR
APOSPC51476-1G APOSPC51476-250MG APOSPC51476-5G
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂F₅IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32219443
CAS nummer: 2384319-66-6