2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51496-1G PC51496-250MG
APOSPC51496-1GEA 607 EUR
APOSPC51496-1G APOSPC51496-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₃NO
MW: 209.553 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188805
CAS nummer: 1060807-47-7