8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51523-1G PC51523-250MG
APOSPC51523-1GEA 262 EUR
APOSPC51523-1G APOSPC51523-250MG
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03407893
CAS nummer: 40516-41-4